Learn More
Fisherbrand™ Latex Dropper Teats
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Volume (Metric):
1 mL
1.5 mL
1.5 to 5 mL (Assorted)
2.5 mL
3.75 mL
Unit Size:
Pack of 20
Tekniske data
Tekniske data
| Material | Latex |
| Type | Bulb Dropper |
| Volume (Metric) | 3.75 mL |
| Diameter (Metric) Opening | 6 mm |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion