Learn More
Invitrogen™ LanthaScreen™ Tb-Streptavidin, 1 mg/mL Kit
Product Code. 10574803
Click to view available options
Quantity:
1 mg
50 μg
Unit Size:
1mg
50µg
Product Code. 10574803
Brand: Invitrogen™ PV3966
LanthaScreen™ Tb-Streptavidin, 1 mg/mL Kit
As part of the LanthaScreen™ TR-FRET Toolbox of assay reagents, LanthaScreen™ Tb-labeled streptavidin is a generic reagent that can be used to easily label biotinylated biomolecules with terbium for use in TR-FRET assays. Although the terbium chelate donor can be directly attached to a biomolecule such as a protein or peptide, the Tb-labeled streptavidin can be indirectly attached to a target molecule through a biotin-mediated association with Tb-labeled streptavidin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentration 1 mg/mL
Conjugate Tb (Terbium)
Quantity 1 mg
Content And Storage LanthaScreen™ Tb-Streptavidin is supplied at 1 mg/ml and contains the streptavidin in HEPES buffered saline, 400 μl of the fluorescein-labeled, biotinylated peptide for use as a positive control, and 100 ml of TR-FRET Dilution Buffer. Store components as indicated in the product Certificate of Analysis (-20°C, or +20-30°C).
Shipping Condition Dry Ice
Form Liquid
Product Line LanthaScreen
Product Type Streptavidin Conjugate (Fluorescent)
Label or Dye Tb (Terbium)
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato