Learn More
L-Plastin Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1710.33 NOK - 4836.10 NOK
Specifications
Antigen L-Plastin
Concentration 0.5 mg/mL
Applications Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
16886695
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
55208-1-AP-20UL
20 μL
1710.33 NOK
20µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
16876695
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
55208-1-AP-150UL
150 μL
4836.10 NOK
150µL
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
L-plastin is a leukocyte specific actin bundling protein from fimbrin family of proteins. It has two actin-binding domains and two EF hand type calcium-binding domains. It gets phosphorylated on the serine residue in its headpiece region in response to a variety of inflammatory stimuli. It is hypothesized that L-plastin may play a role in regulating integrin mediated adhesion in leukocytes. L-plastin is expressed in majority of human cancer cell lines derived from solid tumors. Its expression is positively upregulated by testosteronse in andrgen receptor positive prostrate and breast cancer cells through three androgen receptor binding elements located in the upstream region of the gene.
Spezifikation
Spezifikation
L-Plastin
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
P13796, Q61233
18826, 3936
Peptide
Primary
-20°C
LCP1
0.5 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
L PLASTIN, LCP 1, LCP1, LPL, Lymphocyte cytosolic protein 1, Plastin 2, PLS2
Lcp1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt