Learn More
Abnova™ KLHL7 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T03)
Spécification
Spécification
| Cell Line | 293T |
| For Use With (Application) | Western Blot |
| Description | KLHL7 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| Gene Accession No. | NM_001031710 |
| Molecular Weight (g/mol) | Theoretical M.W. 66kDa |
| Plasmid | pCMV-KLHL7 full-length |
| Quality Control Testing | Transient overexpression cell lysate was tested with anti-KLHL7 antibody (Mfr. No. H00055975-B01P) by Western Blot. |
| Quantity | 100 μL |
| Storage Buffer | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
| Host Species | Human |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 100UL KLHL7 293T Cell Transient Overexpression Lys
- Warning
- Skin sensitiser Category 1
- H317-May cause an allergic skin reaction.
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P272-Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?