Learn More
Kindlin 2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 11453-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16838543
  • 4836.10 NOK / 150µL
Description
11453-1-AP is a rabbit polyclonal antibody against human FERMT2.
This gene encodes a myosin IIA heavy chain that contains an IQ domain and a myosin head-like domain. The protein is involved in several important functions, including cytokinesis, cell motility and maintece of cell shape. Defects in MYH9 are the cause of non-syndromic sensorineural deafness autosomal domit type 17, Epstein syndrome, Alport syndrome with macrothrombocytopenia, Sebastian syndrome, Fechtner syndrome and macrothrombocytopenia with progressive sensorineural deafness.
Specifications
Specifications
Kindlin 2
Polyclonal
Unconjugated
FERMT2
Fermitin family homolog 2, FERMT2, KIND2, Kindlin 2, mig 2, MIG2, PLEKHC1, UNC112, UNC112B
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
10979, 218952, 289992
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.36 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8CIB5, Q96AC1
Fermt2
Kindlin 2 Fusion Protein Ag2013
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.