Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Right Angle without Tip O-Ring PTFE Plug HI-VAC Valves
Description
- Comes with precision external thread for fine control
- Non-rotating shaft with primary seal made with FKM o-ring on tapered seat
- Full open position at 1-1/2 turns
- Used as bleed at up to half turn
- PTFE shaft can be used continuously at system temperatures of 230°C or intermittently at 275°C
Specifications
Specifications
| Bore Size (English) | 0 to 0.47 in. |
| Diameter (English) Outer Stem | 0.62 in. |
| Bore Size (Metric) | 0 to 1.2 cm |
| Diameter (Metric) Outer Stem | 1.6 cm |
| Includes | PTFE plug |
| Material | Borosilicate Glass |
| Shaft O-Ring Size | 112 |
| Range | 0 to 12 mm |
| Type | Right Angle Valve |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?