Learn More
Memmert™ IQ Document with Test Data for UN30plus
Código de producto. 17570116 Tienda Memmert Productos
Cambiar vista
Click to view available options
For Use With (Equipment):
UN30plus Oven
Tamaño de la unidad:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. For Use With (Equipment) Tamaño de la unidad
17570116 UN30plus Oven Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17570116 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor UN30plusD00124
 Restricted Item
Estimated Shipment: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
IQ document with device-specific works test data for validation by customer.
  • OQ/PQ check list as support for validation by customer
Especificaciones
For Use With (Equipment) UN30plus Oven
Product Type IQ Document
Includes Test Data
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.