Learn More
Memmert™ Interior Ip68 Socket (For Temperature Restriction +70°C Option) 230V, 2. A, For Ipp30
Tous les produits Memmert ProduitsSpécification
Spécification
| For Use With (Equipment) | IPP30 Peltier-cooled Incubator |
| Temperature Range (Metric) | 70°C |
| Type | Interior Socket |
| Voltage | 230 V |
| Amperage | 2.2 A |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?