Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ Sensor Cables: S7 Connection
Código de producto. 15599661 Tienda Mettler Toledo Productos
Click to view available options
Connector Types:
S7-BNC
S7-BNC, IP67 waterproof
S7-DIN 19262
S7-Lemo 00
S7-None
Length (Metric) Cable:
1.2 m
10 m
3.0 m
5.0 m
Tamaño de la unidad:
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15599661
Marca: Mettler Toledo™ 30281928
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Electrode cables to connect Mettler Toledo InLab sensors to any Mettler Toledo meter.
  • Detachable
  • Resuable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Connector Types S7-None
For Use With (Equipment) Mettler Toledo InLab Sensors
For Use With (Application) To connect Mettler Toledo InLab sensors to any meter
Length (English) Cable 32.8 ft.
Length (Metric) Cable 10 m
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado