Learn More
Miele Professional™ Injector Nozzle
Código de producto. 10486402 Tienda Miele Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Model:
ID 110
ID 140
ID 160
ID 180
ID 240
ID 90
Dimensions (Dia. x H):
2.5 dia. x 110mm L
2.5 dia. x 90mm L
4 dia. x 140mm L
4 dia. x 160mm L
4 dia. x 180mm L
6 dia. x 240 mm L
missing translation for 'unitSize'
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10486402
missing translation for 'mfr': Miele Professional™ 3810320
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Injector nozzles with plastic supports
  • Suitable for standard mobile injector units and injector baskets
  • Suitable for measuring flasks and test tubes, for example
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Stainless Steel
Product Type Injector Nozzle
Color Stainless Steel
Model ID 90
For Use With (Equipment) Washer-disinfectors, laboratory
Includes Plastic support
Dimensions (Dia. x H) 2.5 dia. x 90mm L
Quantity 1 Each
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado