Learn More
MedChemExpress Hypericin
Specifications
Specifications
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molecular Weight (g/mol) | 504.44 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| For Use With (Application) | Cancer-Kinase/protease |
| CAS | 548-04-9 |
| Product Type | Natural Products |
| Purity | 98.0% |
| Solubility | DMSO : 250 mg/mL (495.60 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Target | Apoptosis∣Influenza Virus∣Antibiotic∣Monoamine Oxidase∣PKC∣Cytochrome P450∣Dopamine β-hydroxylase∣Reverse Transcriptase∣Telomerase |
| Quantity | 1 mg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?