Learn More
R&D Systems™ Human SMPDL3B (NP_055289) VersaClone cDNA
Descripción
- Also known as: ASML3B
- SMPDL3B belongs to the acid sphingomyelinase family.
- It is a glycosylated lipid-modulating phosphodiesterase.
- It is active on the surface of macrophages and dendritic cells and strongly influences macrophage lipid composition and membrane fluidity.
- The insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
- For reasearch use only. Not for use in humans.
Especificaciones
Especificaciones
| Gene | hSMPDL3B |
| Accession Number | NP_055289 |
| Concentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulation | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Insert Type | 1381 bp |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Human |
| Quantity | 10 μg |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?