Learn More
R&D Systems™ Human P4HB (NP_000909.2) VersaClone cDNA
Specifications
Specifications
| Gene | Protein Disulfide Isomerase/P4HB |
| Accession Number | NP_000909.2 |
| Gene ID (Entrez) | 5034 |
| Gene Alias | Cellular thyroid hormone-binding protein, collagen prolyl 4-hydroxylase beta, DSI, ERBA2L, GIT, glutathione-insulin transhydrogenase, P4Hbeta, p55, PDI, PDIA1, PDIA1procollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), betapolypeptide (protein disulfide isomerase-associated 1), PDIEC 5.3.4.1, PHDB, PO4DB, PO4HB, procollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), betapolypeptide, PROHB, PROHBprocollagen-proline, 2-oxoglutarate 4-dioxygenase (proline 4-hydroxylase), betapolypeptide (protein disulfide isomerase; thyroid hormone binding protein p55), Prolyl 4-hydroxylase subunit beta, prolyl 4-hydroxylase, beta polypeptide, protein disulfide isomerase family A, member 1, protein disulfide isomerase/oxidoreductase, protein disulfide isomerase-associated 1, protein disulfide-isomerase, protocollagen hydroxylase, Thbp, thyroid hormone-binding protein p55 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Human |
| Product Line | R&D Systems |
| Quantity | 10 μg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?