missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human LTA4H (NP_000886.1) VersaClone cDNA
Specifications
Specifications
| Gene | Leukotriene A4 Hydrolase/LTA4H |
| Accession Number | NP_000886.1 |
| Concentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulation | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Insert Type | 1849 bp |
| Gene ID (Entrez) | 4048 |
| Gene Alias | EC 3.3.2.6, Leukotriene A(4) hydrolase, leukotriene A4 hydrolase, leukotriene A-4 hydrolase, LTA4, LTA-4 hydrolase, LTA4H |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Human |
| Product Line | R&D Systems |
| Show More |
Product Title
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?