Learn More
R&D Systems™ Human Jak1 (NP_001307852.1) VersaClone cDNA
Product Code. 18743557
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Unit Size:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18743557 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18743557 Supplier R&D Systems™ Supplier No. RDC3351
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8495.36 NOK
    7514.85 NOK / 10µg
    Save 980.51 NOK
    11% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 23-12-2026
Specifications
Gene Jak1
Accession Number NP_001307852.1
Gene ID (Entrez) 3716
Gene Alias EC 2.7.10, JAK-1, JAK1Atyrosine-protein kinase JAK1, JAK1B, Janus kinase 1 EC 2.7.10.2, JTK3
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Human
Product Line R&D Systems
Quantity 10 μg
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.