Learn More
Human JAB1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
1665.00 NOK - 4255.00 NOK
Spécification
Antigen JAB1
Clone 687409
Dilution Western Blot 1 ug/mL
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
18739148
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
R&D Systems
MAB6390-SP
25 μg
1665.00 NOK
25µg
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18776719
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments'
R&D Systems
MAB6390-100
100 μg
4255.00 NOK
100µg
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
JAB1 Monoclonal specifically detects JAB1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
Spécification
JAB1
Western Blot 1 ug/mL
Monoclonal
Mouse
Human
Q92905
10987
IgG2b
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
687409
Western Blot
Unconjugated
RUO
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
COP9 constitutive photomorphogenic homolog subunit 5 (Arabidopsis), COP9 signalosome complex subunit 5, COPS5, CSN5, CSN5COP9 (constitutive photomorphogenic, Arabidopsis, homolog) subunit 5, EC 3.4, JAB138 kDa Mov34 homolog, Jun activation domain-binding protein 1, MOV-34, SGN5, SGN5MGC3149, Signalosome subunit 5
E. coli-derived recombinant human JAB1 Asn158-Ser334 Accession # Q92905
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Detects human JAB1 in direct ELISAs and Western blots.
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis