Learn More
Human Gas6 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  R&D Systems MAB8853-SP
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18730287
  • 1905.00 NOK / 25µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Gas6 Monoclonal specifically detects Gas6 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gas6
Monoclonal
Unconjugated
NP_000811
Mouse
Protein A or G purified from cell culture supernatant
RUO
2621
Human
Purified
ELISA
100130
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
AXLLG, AXLLGAXL stimulatory factor, AXSFAXL receptor tyrosine kinase ligand, DKFZp666G247, FLJ34709, GAS-6, growth arrest-specific 6, growth arrest-specific protein 6
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Gas6, Asp118-Ala678, Accession # NP_000811
25 μg
Primary
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
IgG2b
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt