Learn More
R&D Systems™ Human Galectin-3 Quantikine ELISA Kit
Product Code. 18792134
Click to view available options
Quantity:
1 Kit
Unit Size:
1 set
Product Code. 18792134
Brand: R&D Systems™ DGAL30
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Human Galectin-3 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human Galectin-3 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Galectin-3 in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay Range 0.31 to 10 ng/mL
Assay Sensitivity 0.085 ng/mL
Conjugate HRP
Product Type Solid Phase Sandwich ELISA
Sample Type Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (EDTA, Heparin), Plasma (Heparin), Serum, Serum
Specificity Natural and Recombinant Human Galectin-3. This assay cross-reacts 58% with Mouse Galectin-3.
For Use With (Application) ELISA
Gene ID (Entrez) 3958
Gene Symbol LGALS3
Quantity 1 Kit
Sample Volume Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL)
Storage Requirements Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Synonym AGE-R3, Carbohydrate-binding protein 35, CBP 35,35 kDa lectin, CBP35, Gal-3, GAL3, galactin-3, Galactose-specific lectin 3, Galactoside-binding protein, GALBPCBP35, galectin-3, Galectin3, GALIG, IgE-binding protein, L29, L31, L-31, Laminin-binding protein, Lectin L-29, lectin, galactoside-binding, soluble, 3, LGALS2, LGALS3, Mac-2, Mac-2 antigen, MAC2GAL3
Target Galectin-3
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt