Learn More
Human ELOF1 knockout HEK-293T cell lysate, 1 Kit
Product Code. 32156155 Shop All Abcam Products
Product Code. 32156155 Supplier Abcam Supplier No. ab2631861Kit
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Human ELOF1 knockout HEK-293T cell/tissue lysate.
  • Species: Human
  • Tissue: ELOF1 knockout HEK-293T
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.