Learn More
R&D Systems™ Human CXCL2/GRO beta DuoSet ELISA
Click to view available options
Format:
96-well Strip Plate
Packungsgröße:
Pack of 5
Beschreibung
Includes
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
The Human CXCL2/GRO beta DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3.
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | ELISA Kit |
| Cross Reactivity | Not observed |
| Format | 96-well Strip Plate |
| For Use With (Application) | ELISA |
| Sample Type | Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma |
| Kit Contents | Capture antibody, Detection antibody, Recombinant standard, Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur