Learn More
R&D Systems™ Human Common gamma Chain/IL-2 R gamma DuoSet ELISA
Product Code. 30021279
Click to view available options
Quantity:
1 Kit (for 5 Plates)
Unit Size:
1 set
Product Code. 30021279
Brand: R&D Systems™ DY28405
Includes
Capture antibody, detection antibody, recombinant standard, streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
For the determination of natural and recombinant common gamma chain in humans. R&D Systems Human Common gamma Chain/IL-2 R gamma DuoSet ELISA Kit is a solid phase sandwich ELISA suitable for the analysis of cell culture supernate, serum, and plasma samples.
The Human Common gamma Chain/IL-2 R gamma DuoSet ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Common gamma Chain/IL-2 R gamma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Common gamma Chain/IL-2 R gamma
Product Type ELISA Kit
Quantity 1 Kit (for 5 Plates)
Species Human
Cross Reactivity Not observed
Format 96-well Strip Plate
For Use With (Application) ELISA
Sample Type Cell Culture Supernatant, Serum, Plasma
Kit Contents Capture antibody, Detection antibody, Recombinant standard, Streptavidin conjugated to horseradish-peroxidase (Streptavidin-HRP) and development protocols
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado