Learn More
R&D Systems™ Human C-Reactive Protein/CRP Quantikine ELISA Kit
Spécification
Spécification
| Specificity | Natural and recombinant human CRP. |
| For Use With (Application) | ELISA |
| Gene ID (Entrez) | 1401 |
| Quantity | 1 Pack (6 Plates) |
| Storage Requirements | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |
| Synonym | C-reactive protein, C-reactive protein, pentraxin-related, CRP, MGC88244, pentraxin 1, PTX1MGC149895 |
| Target | Human |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?