Learn More
R&D Systems™ Human BTLA (NP_001078826) VersaClone cDNA
Product Code. 18751518
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Unit Size:
10µg
Product Code. 18751518
Brand: R&D Systems™ RDC1414
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. It is inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.
The Human BTLA (NP_001078826) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for BTLA/CD272, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The BTLA/CD272 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Bestellinformation
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gene BTLA/CD272
Accession Number NP_001078826
Concentration 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulation cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.87
Insert Type 739bp
Gene ID (Entrez) 151888
Gene Alias B and T lymphocyte associated, B and T lymphocyte attenuator, B- and T-lymphocyte attenuator, B- and T-lymphocyte-associated protein, BTLA1, CD272, CD272 antigen, FLJ16065, MGC129743
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Human
Quantity 10 μg
For Reasearch Use Only. Not for use in Humans.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt