Learn More
Human Arylsulfatase A/ARSA Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  R&D Systems MAB2485-SP
 View more versions of this product
Product Code. 18733037
  • 1930.00 NOK / 25µg
Description
Arylsulfatase A/ARSA Monoclonal specifically detects Arylsulfatase A/ARSA in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Arylsulfatase A/ARSA
Monoclonal
LYOPH
Western Blot 1 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
AAH14210
ARSA
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Arylsulfatase A/ARSA Arg19-Ala507 Accession # AAH14210
25 μg
Primary
Detects human Arylsulfatase A/ARSA in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, 20-50% cross-reactivity with recombinant mouse ARSA is observed.
Human
Purified
Western Blot, Immunoprecipitation
324802
Unconjugated
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
ARSA, arylsulfatase A, ASA, Cerebroside 3-sulfatase, cerebroside-sulfatase, EC 3.1.6, EC 3.1.6.8, MLD
Mouse
Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
RUO
410
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
IgG2b
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
For Research Use Only