Learn More
Fisherbrand™ High Speed Module
Product Code. 17147844 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Blue Line 5 / IQ5
Blue Line 6 / IQ6
Unit Size:
Each
Product Code. 17147844
Only null left
Add to basket
Add to basket
High speed module consist of 2 tanks on top of the machine.
  • Tanks electrically heated
  • Water is preheated before going into the washing chamber, allowing for shorter cycle times
Specifikationer
Product Type High Speed Module
For Use With (Equipment) Blue Line 6 / IQ6
Includes 2 Tanks
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.