missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ Heart Aorta Tissue Slides (Heart Disease)- Frozen

Código de producto. 18679440 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 Slides
Tamaño de la unidad:
Pack of 5
Código de producto. Quantity unitSize
18679440 5 Slides Pack of 5
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18679440

Marca: Novus Biologicals™ NBP277591

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Tissue Slides

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Quantity 5 Slides
For Use With (Application) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Frozen), ISH
Species Human
Target Specificity Heart Aorta
Content And Storage Store at -70°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.