Description
- Diet formulated for hamsters
- Contains vitamins and minerals, casein, cystine, hamster salt mix and hamster vitamin mix
Tekniske data
Tekniske data
| Autoclavable | Autoclavable |
| Product Type | Animal Diet |
| Disposable | Single-use |
| Format | Pellet |
| Quantity | 10 kg |
| Sterility | Non-sterile |
| Storage Requirements | Room Temperature |
| Length (English) | 1 ft. |
| Length (Metric) | 0.3048 m |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?