Learn More
MP Biomedicals Hamster Diet, Purified, Pellet
Product Code. 11422961 Shop All MP Biomedicals Products
Click to view available options
Quantity:
10 kg
20 kg
50 kg
Unit Size:
10kg
20kg
50kg
Product Code. 11422961
Brand: MP Biomedicals 0296020110
Diet formulated for hamsters. Contains a variety of vitamins and minerals.
  • Diet formulated for hamsters
  • Contains vitamins and minerals, casein, cystine, hamster salt mix and hamster vitamin mix
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Product Type Animal Diet
Disposable Single-use
Format Pellet
Quantity 10 kg
Sterility Non-sterile
Storage Requirements Room Temperature
Length (English) 1 ft.
Length (Metric) 0.3048 m
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt