Learn More
GMDS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1710.33 NOK - 4836.10 NOK
Specifications
Antigen GMDS
Concentration 0.27 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16894614
View Documents
Proteintech
15442-1-AP-20UL
20 μL
1710.33 NOK
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
16884614
View Documents
Proteintech
15442-1-AP-150UL
150 μL
4836.10 NOK
150µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Catalyzes the conversion of GDP-D-mannose to GDP-4-dehydro-6-deoxy-D-mannose.
Specifications
Especificaciones
GMDS
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
O60547, Q8K0C9
218138, 2762, 291095
GMDS Fusion Protein Ag7319
Primary
-20°C
GMDS
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
GDP D mannose dehydratase, GDP mannose 4,6 dehydratase, GMD, GMDS, SDR3E1
GMDS
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado