Learn More
VEE GEE Glass Thermometer
Product Code. 17881224
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
-17.8 to +148.9°C
-20 to +110°C
-20 to +150°C
-23.2 to +121°C
-34.4 to +48.9°C
-35 to +50°C
-6.7 to +260°C
Temperature Range (English):
-10 to +250°F
-30 to +120°F
-31 to +122°F
-4 to +230°F
-4 to +302°F
0 to 300°F
20 to 500°F
Immersion Type:
Partial Immersion
Total Immersion
Immersion Length:
30.4 cm (12 in.)
30.48 cm (12 in.)
To immersion line
Unit Size:
Each
Product Code. 17881224
Brand: VEE GEE 80903
The serialized glass thermometer is a precise instrument suitable for various general-purpose applications in laboratories, universities, food and beverage, environmental, wastewater, and other settings
  • Feature Safety Blue fill against a white background for easy reading
  • Accuracy is equal to one subdivision
  • Immersion: Total or Partial option
Specifications
Bottle Fill Safety Blue
For Use With (Application) Laboratories, universities, food/beverage, environmental, wastewater and many other general-purpose applications
Immersion Type Partial Immersion
Length (Metric) 30.48 cm
Material Glass
Probe Type Immersion/General Purpose (Tapered)
Thermometer Fill Safety Blue
Weight (Metric) 2.35 g
Max. Temperature (English) 300°F
Max. Temperature (Metric) 148.9°C
Min. Temperature (English) 0°F
Min. Temperature (Metric) -17.8°C
Temperature Range (English) 0 to 300°F
Temperature Range (Metric) -17.8 to +148.9°C
Accuracy ±1 subdivision
Subdivision 1.1°C (2°F)
Immersion Length To immersion line
Width (Metric) 0.64 cm
Show More Show Less
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.