Läs mer
Gilson™ PIPETMANTM TIPACKTM Racked Pipet Tips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 12659581 Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (Metric):
14.5 cm
32.2 cm
Volume (Metric):
0.1 to 10 μL
0.1 to 20 μL
100 to 1000 μL
100 to 1200 μL
2 to 200 μL
20 to 300 μL
500 to 5000 μL
Model:
D10
D1000
D1200
D200
D300
D5000
DL10
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Förpackningsstorlek
Pack of 600
Pack of 960
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12659581
missing translation for 'mfr': Gilson™ F171500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Engineered to be functional, convenient and robust. GilsonTM PIPETMANTM TIPACKTM Racked Pipet Tips are available in sterilized or autoclavable packages.
  • Optimized geometry and pure polypropylene material ensure low retention and naturally hydrophobic surface.
  • Requires low tip-mounting force.
  • Robust and designed to withstand autoclaving.
  • Sterility assurance level SAL 10-6 guaranteed, using gamma irradiation.
  • All packs are wrapped in medical device quality plastic which provides a complete shield against contamination.
  • Indicator dots used on Gilson products undergo an irreversible color change upon sterilization; yellow gamma dots turn red when products have been properly exposed.
  • TIPACKs are securely sealed with a sticker; a full product description is given on the TIPACK for traceability and easy identification.
  • Available in sterilized or autoclavable packages.
  • Manufactured in a clean room and hence no risk of contamination.
  • Full traceability from the mold to the bench guaranteed.
  • Easy identification with color-coded packaging to meet GLP requirements.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volume (Metric) 100 to 1000 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Non-sterile
Color Clear
Autoclavable Autoclavable
Model D1000
Length (English) 5.71 in.
Length (Metric) 14.5 cm
Format Rack
Tip Style Standard
Quantity 960 (10x96)
Product Type Pipet Tips
Disposable Single-use
For Use With (Equipment) Universal Fit
Graduated Yes
Product Line Pipetman Tipack
Material Polypropylene
Graduations 300 μL; 1000 μL
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.