Learn More
Gilson™ PIPETMANTM L Fixed Pipet
GREENER_CHOICE
Product Code. 15104175 Shop All Gilson Products
Click to view available options
Volume (Metric):
1 μL
2 μL
5 μL
10 μL
20 μL
25 μL
50 μL
100 μL
200 μL
250 μL
300 μL
400 μL
500 μL
1000 μL
5000 μL
Color:
Blue
Green
Purple
Red
White/Blue
Yellow
Unit Size:
Each
Codice prodotto. 15104175
missing translation for 'mfr': Gilson™ FA10026
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
The PIPETMAN L Fixed pipettes offer the same comfortable, lightweight design as the variable volume models, but the volume can never accidently be changed, making them an ideal choice for clinical diagnostics, quality control, and any routine testing applications.
  • Improved handle design for intensive users with lower weight and larger hook.
  • Graduated cover can be readjusted by users in the laboratory for dense and viscous fluids (once reset, the new volume cannot be accidentally changed).
  • Bottom part of the push button is colored in blue making it easy-to-identify as a fixed-volume model.
  • For a convenient access to the serviceable parts, the pipette is equipped with the Gilson clip ejector.
  • 2D identification code for easy traceability.
  • Tracking feature includes the product reference number, date of manufaturing, serial number, and nominal volume.
  • Adjustable tip ejector provides comfort for right- and left-handed users.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certifications/Compliance ISO8655, CE, GLP
Compatible Tips D300, DF300 tip
Autoclavable Autoclavable
Color Green
Disposable Reusable
For Use With D-300, DF300 Tip
Number of Channels 1
Product Line Pipetman
Sterility Non-sterile
Type Fixed Volume Pipette
Volume (Metric) 250 μL
For Use With (Equipment) D300, DF300 tip
Includes Plastic Clip Ejector
Quantity 1
Length (English) 4.25 in.
Length (Metric) 10.8 cm
Width (English) 12.48 in.
Width (Metric) 31.7 cm
Height (English) 1.46 in.
Height (Metric) 3.7 cm
Weight (English) 0.48 lb.
Fit for Purpose Certified Quality
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato