Learn More
MedChemExpress Gigantol
Spécification
Spécification
| Content And Storage | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molecular Weight (g/mol) | 274.31 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 67884-30-4 |
| Product Type | Natural Products |
| Purity | 99.79% |
| Solubility | DMSO : ≥ 100 mg/mL (364.55 mM) ∣Ethanol : 50 mg/mL (182.28 mM∣Need ultrasonic) |
| Target | Wnt |
| Quantity | 5 mg |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?