Learn More
Beskrivelse
- Designed for everyday research and academic lab applications with good performance and easy-to-use digital controls
- Quiet operation, less than 53 dB
- SNAP compliant green refrigerants
- Auto defrost
- Four 2 in. casters, front casters are lockable
- Bright LED interior lighting
- Hi/Lo Temperature, and door ajar failure alarms
- Rear access port
- Keyed door locks, compatible with popular E-lock adapters
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Laboratory Refrigerator |
| Capacity (English) | 20 cu. ft. |
| Capacity (Metric) | 564 L |
| Temperature Range | 1°C to 10°C |
| Temperature (Setpoint) | +5°C |
| Refrigerant | R290 |
| Door Style | Glass |
| No. of Doors | 1 |
| Shelves | 4 |
| Cabinet Material | Painted Steel |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?