Learn More
Geldanamycin, 98+%, Thermo Scientific™
Benzoquinoid antibiotic that inhibits pp60src tyrosine kinase
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar J63397.MC
Quantity 100mg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15415649
  • 5130.00 NOK / 100mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Geldanamycin binds to and inhibits the cytosolic chaperone functions of heat shock protein 90 (HSP90). HSP90 maintains the stability and functional shape of many oncogenic signaling proteins. It interferes with conformational maturation of proteins and the cellular stress response. In addition, it is a potent inhibitor of the nuclear hormone receptor family.
Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide at 100 mg/mL.
Notes
Store in a cool dry place. Keep away from oxidizing agents. Protect from heat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Identificadores de productos químicos
30562-34-6
560.644
QTQAWLPCGQOSGP-KDFVLELPSA-N
133688416
CC1CC(C(C(C=C(C(C(C=CC=C(C(=O)NC2=CC(=O)C(=C(C1)C2=O)OC)C)OC)OC(=O)N)C)C)O)OC
C29H40N2O9
MFCD00274570
NSC 122750; U-29135
[(3S,5R,6S,7R,8Z,11R,14E)-6-hydroxy-5,11,21-trimethoxy-3,7,9,15-tetramethyl-16,20,22-trioxo-17-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),8,12,14,18-pentaen-10-yl] carbamate
Especificaciones
30562-34-6
100mg
MFCD00274570
Soluble in dimethyl sulfoxide at 100mg/mL.
CC1CC(C(C(C=C(C(C(C=CC=C(C(=O)NC2=CC(=O)C(=C(C1)C2=O)OC)C)OC)OC(=O)N)C)C)O)OC
560.644
560.64
Geldanamycin
Yellow to Orange
C29H40N2O9
NSC 122750; U-29135
QTQAWLPCGQOSGP-KDFVLELPSA-N
[(3S,5R,6S,7R,8Z,11R,14E)-6-hydroxy-5,11,21-trimethoxy-3,7,9,15-tetramethyl-16,20,22-trioxo-17-azabicyclo[16.3.1]docosa-1(21),8,12,14,18-pentaen-10-yl] carbamate
133688416
≥99%
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.