Learn More
MedChemExpress Gallic acid
Tekniske data
Tekniske data
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molecular Weight (g/mol) | 170.12 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 149-91-7 |
| Product Type | Natural Products |
| Purity | 99.68% |
| Solubility | DMSO : ≥ 100 mg/mL (587.82 mM) |
| Synonym | 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid |
| Target | COX∣Reactive Oxygen Species∣Apoptosis∣Ferroptosis∣Endogenous Metabolite |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?