Description
- For Research Use Only
- Not for use in diagnostics procedures
Spécification
Spécification
| Content And Storage | Each package contains 10 cartridges. |
| For Use With (Equipment) | 433 A Peptide Synthesizer |
| For Use With (Application) | Protein Sequencing & Peptide Synthesis |
| Product Type | Peptide Synthesis Reagents |
| Quantity | 10 Ea. |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?