Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (Metric) Inner | 13.75 to 14.25 mm |
| For Use With (Application) | Nontoxic and autoclavable recessed septum stoppers are externally serrated to create an effective internal seal |
| For Use With (Equipment) | For 13.75 to 14.25mm I.D. containers |
| Size | 0 |
| Color | Translucent |
| Material | Silicone |
| Product Type | Septum Stopper |
| Stopper Number | 0 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?