Learn More
Descripción
Fisherbrand™ Permanent Marking Pens write on glass, film, wood, plastic, metal, rubber, and porcelain. Perfect for marking sample bags, microscope or photographic slides, laboratory glassware and more. Write on all surfaces.
- Produce precise, ultrathin lines 0.3mm wide
- Waterproof and fadeproof, permanent ink dries almost instantly
- An airtight ring seal cap prevents dry-out and ensures instant writing even after lengthy storage
- Unique stainless-steel long leg allows precise writing in a confined space
Información de órdenes
Assorted includes six opaque black, two vivid red, two blue, and two green pens
Especificaciones
Especificaciones
| Tip Style | 0.3 mm Ultra Fine |
| Product Type | Permanent Pen |
| Color | Black |
| Description | Not chemical resistant |
| Material | Stainless Steel |
| For Use With (Application) | Perfect marking pens for lab samples, microscope slides, photographic slides, glass and plastic beakers, and plastic sample bags |
| Quantity | 6 Pk. |
| Width (Metric) Line | 0.3 mm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?