Learn More
Fisherbrand™ Lightweight Cotton Lisle Inspection Gloves
Product Code. 12865393 Shop All Fisherbrand Products
Klik for at se tilgængelige muligheder
Size:
Jumbo
Medium
Pakningsstørrelse:
Pack of 12
Artikelnummer. 12865393
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Ideal for general inspection work, or for use as liners underneath unlined liquid proof gloves.
  • 100% cotton lisle gloves
  • Two-piece construction
  • Wear alone for inspection purposes
  • Can be used as liners under liquid proof gloves
  • Ambidextrous
Tekniske data
Construction Cut and Sewn
Coating Material Uncoated
Color White
Disposable Single-use
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material Cotton
Product Type Inspection Gloves
Size Medium
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Inspection, Electronics Assembly
Gender Women's
Length (English) 8 in.
Length (Metric) 20 cm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.