Learn More
Fisherbrand™ 96-Well Polystyrene Plates
Product Code. 13575480 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Color:
Black
Clear
White
Well Shape:
Flat Bottom (F-well)
Round Bottom (U-well)
Unit Size:
Pack of 180
Pack of 80
Product Code. 13575480
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Ideal for antibiotic screens, cell-based assays and screening compounds.
Ideal for antibiotic screens, cell-based assays and screening compounds
Designed for compatibility with automated equipment
  • Polystyrene
  • Plates stack easily without lids
  • Available in flat or round well shapes
  • Nonsterile
  • Untreated, provides uniform surface properties
  • Use 12-565-511 lid (sold separately)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Format Standard
Array 8 x 12
Color Clear
Material Polystyrene
No. of Wells 96
Sterility Non-sterile
Surface Treatment Non-treated
Well Shape Round Bottom (U-well)
For Use With (Application) Ideal for antibiotic screens, cell based assays and screening compounds
Quantity 180/Cs.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.