Learn More
R&D Systems™ ERR gamma/NR3B3 Overexpression Lysate
Product Code. 18017416 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Unit Size:
0.1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18017416 0.1 mg 0.1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 18017416 Supplier R&D Systems™ Supplier No. NBP204535
 Restricted Item
Estimated Shipment: 08-12-2026
Add to basket
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems.
The ERR gamma/NR3B3 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Cell Line The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_996317. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Quantity 0.1 mg
Storage Buffer RIPA buffer
Purity Protein
Test Specificity Homo sapiens Estrogen Related Receptor gamma, mRNA.
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Product Line Novus
Protein State Native
For Use With (Application) Western Blot
For Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.