Learn More
Beskrivelse
Use these universal pipette tips with a wide variety of pipette models. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Standard Pipettor Tips feature optimal wetting properties, high transparency and special, certified purity grades.
- Minimal attachment and ejection forces with the highest level of tightness
- The ergonomically optimized cone geometry provides the optimal pipette fit on the Eppendorf pipette
- Fine graduations make visual checks of the pipetting volume even easier
- Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes
- Long, narrow tips reach the base of narrow and high vessels without touching the top of the vessel edge
Tekniske data
Tekniske data
| Volume (Metric) | 250 to 2500 μL |
| Sterility | Sterile |
| Color | Colorless |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Length (English) | 4.5 in. |
| Length (Metric) | 115 mm |
| Format | Bulk |
| Tip Style | Universal |
| Packaging | 500 Tips (5 Bags x 100 Tips) |
| Quantity | 500 Pk. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?