Learn More
Eppendorf™ ThermoMixer™ C Accessory, Smartblock™ Thermoblock
Artikelnummer. 13568470 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Holds:
24 Tubes
Pakningsstørrelse:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holds Pakningsstørrelse
13568470 24 Tubes Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 13568470 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5364000024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10000.00 NOK
    9365.34 NOK / Pack of 1
    Save 634.66 NOK
    6% Off
Se alle kampagner
 Restricted Item
In Stock
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Maintain accurate uniform temperatures with these thermoblocks. Eppendorf™ Smartblock™ Thermoblocks are compatible with Eppendorf ThermoMixer™ C, and support a broad range of applications.
  • Exchangeable in just seconds
  • Automatic block recognition for safe handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
For Use With (Equipment) Eppendorf ThermoMixer C
Holds 24 Tubes
Type Block
Wash/Waste Bottle Capacity 24 Tubes
Height (English) 1.18 to 2.99 in.
Height (Metric) 3 to 7.6 cm
Diameter (English) Outside 0.47 in.
Diameter (Metric) Outside 12 mm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.