Learn More
Descrizione
- Standard position right centre/top
- Not for modelsize 110 with light module
Specifica
Specifica
| Color | Clear |
| For Use With (Equipment) | HPP1060eco |
| Diameter (Metric) | 23 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?