Learn More
Memmert™ Entry Port Left Centre/Top
Shop All Memmert Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Unit Size:
Each
Beschreibung
- Standard position left centre/top
- Not for modelsize 110 with light module
Spezifikation
Spezifikation
| Color | Clear |
| For Use With (Equipment) | HPP750eco |
| Diameter (Metric) | 23 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur