Learn More
Memmert™ Entry Port 38 mm for IF110
Product Code. 17506635 Shop All Memmert Products
Click to view available options
Diameter (Metric):
38 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 17506635
Brand: Memmert™ IF110F7
Only null left
Add to basket
Add to basket
Optional entry port for Memmert Incubators.
  • Entry port with 38 mm clear diameter
  • Flap and stopper closure
  • Custom position TBC in the back
Specifications
For Use With (Equipment) IF110 Incubator
Type Entry Port
Diameter (Metric) 38 mm
Product Content Correction
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato