Learn More
Memmert™ Entry Port 14 mm for UF260plus
Product Code. 17539175 Shop All Memmert Products
Click to view available options
Diameter (Metric):
14 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 17539175
Brand: Memmert™ UF260plusD6
Only null left
Add to basket
Add to basket
Optional entry port for Memmert Ovens.
  • Entry port with 14 mm diameter
  • Flap closure
  • Custom position TBC in the back
Spezifikation
For Use With (Equipment) UF260plus Oven
Type Entry Port
Diameter (Metric) 14 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt