Learn More
Hanna Instruments™ Electrolyte Fill Solution
Product Code. p-6895007
Click to view available options
Junction:
Double
Concentration:
3.5M KCl
Unit Size:
120mL
Product Code. 10376101
Brand: Hanna Instruments™ HI7082
Only null left
Add to basket
Add to basket
Contains 3.5M KCl for double junction electrodes and 3.5M + AgCl for single junction. Hanna Instruments™ Electrolyte Fill Solution ensures optimum measurement performance from a single junction pH or ORP electrode.
pH and ORP electrode fill solution that contains 3.5M KCl which is specifically made for double junction electrodes and 3.5M KCl + AgCl specifically for single junction electrodes
  • Convenient 30 mL bottles
  • Clearly marked bottle with expiration date and lot number
  • Four bottles of 30 mL 3.5M KCl (+ AgCl for single junction) electrolyte solution that ensures optimum measurement performance from your single junction pH or ORP electrode.
Especificaciones
Capacity (Metric) 30 mL
Concentration 3.5M KCl
Type Electrolyte Fill Solution
Junction Double
Quantity 4 Pack
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado