Learn More
EEA1 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1710.33 NOK - 4836.10 NOK
Specifications
Antigen EEA1
Concentration 300 μg/mL
Applications Western Blot, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16806105
View Documents
Proteintech
28347-1-AP-20UL
20 μL
1710.33 NOK
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
16896095
View Documents
Proteintech
28347-1-AP-150UL
150 μL
4836.10 NOK
150µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
The EEA1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human EEA1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The EEA1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
EEA1
Western Blot, Immunofluorescence
Unconjugated
Human, Rat, Mouse
IgG
300 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
8411
Primary
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt